Learn More
Proteintech FlexAble CoraLite Plus 647 Antibody Labeling Kit for Human IgG
Artikelnummer. 18080716 Alle ansehen Proteintech Produkte
Click to view available options
Menge:
10 Tests
100 Tests
50 Tests
Packungsgröße:
10 Reaktionen
200 Reaktionen
50 Reaktionen
Artikelnummer. 18080716
Marke: Proteintech KFA10610
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
FlexAble CoraLite Plus 647 Antibody Labeling Kit for Human IgG is a novel antibody labeling kit that uses an affinity linker to conjugate CoraLite Plus 647 in any buffer condition to Human IgG primary antibodies from any supplier.
FlexAble CoraLite™ Plus 647 Antibody Labeling Kit for Human IgG is a novel antibody labeling kit that uses an affinity linker to conjugate CoraLite™ Plus 647 in any buffer condition to Human IgG primary antibodies from any supplier. One labeling reaction requires only 0.5 μg of antibody - regardless of the antibody concentration. Label your Human IgG antibody in<10 min without any additional equipment.
Spezifikation
Menge 10 Tests
Format Liquid