Learn More
Proteintech™ FlexAble CoraLite™ Plus 650 Antibody Labeling Kit for Rabbit IgG
Artikelnummer. 17701519 Alle ansehen Proteintech Produkte
Click to view available options
Menge:
10 x 0,5 Reaktionen
200 x 0,5 Reaktionen
50 x 0,5 Reaktionen
Packungsgröße:
10 Reaktionen
200 Reaktionen
50 Reaktionen
Artikelnummer. 17701519
Marke: Proteintech™ KFA00310
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
This Antibody Labeling Kit conjugates CoraLite™ 650 into Rabbit IgG antibodies.
FlexAble CoraLite™ Plus 650 Antikörperkennzeichnungskit für Kaninchen IgG ist ein neuartiges Antikörperkennzeichnungskit, das einen Affinitätslinker verwendet, um CoraLite™ Plus 650 in jedem Pufferzustand mit primären Kaninchen-IgG-Antikörpern eines beliebigen Lieferanten zu konjugieren.
  • Eine Kennzeichnungsreaktion erfordert unabhängig von der Antikörperkonzentration nur 0,5 μg Antikörper
  • Kennzeichnen Sie Ihren Kaninchen-IgG-Antikörper in <10 Minuten ohne zusätzliche Ausrüstung
Spezifikation
Kitinhalt 10 μl CoraLite™ Plus 650 FlexLinker für Kaninchen-IgG, 20 μl FlexQuencher für Kaninchen-IgG, 100 μl FlexBuffer, Manuell, Protokollmagnet
Menge 10 x 0,5 Reaktionen
Inhalt und Lagerung 1 Jahr bei -20 °C oder 6 Monate bei +4 °C, Licht vermeiden
Anregung/Emission 654/674 nm
Labeling Target IgG
Spezies Kaninchen