Learn More
Proteintech™ FlexAble CoraLite™ Plus 750 Antibody Labeling Kit for Mouse IgG1
Artikelnummer. 17751529 Alle ansehen Proteintech Produkte
Click to view available options
Menge:
10 x 0,5 Reaktionen
200 x 0,5 Reaktionen
50 x 0,5 Reaktionen
Packungsgröße:
10 Reaktionen
200 Reaktionen
50 Reaktionen
Artikelnummer. 17751529
Marke: Proteintech™ undefined
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
This Antibody Labeling Kit conjugates CoraLite™ Plus 750 into mouse IgG1 primary antibodies.
FlexAble CoraLite™ Plus 750 Antikörperkennzeichnungskit für Maus IgG1 ist ein neuartiges Antikörperkennzeichnungskit, das einen Affinitätslinker verwendet, um CoraLite™ Plus 750 in jedem Pufferzustand an Maus-Primärantikörper IgG1 eines beliebigen Lieferanten zu konjugieren.
  • Eine Kennzeichnungsreaktion erfordert unabhängig von der Antikörperkonzentration nur 0,5 μg Antikörper
  • Beschriften Sie Ihren Maus-IgG1-Antikörper in <10 Minuten ohne zusätzliche Ausrüstung
Spezifikation
Kitinhalt 10 μl CoraLite™ Plus 750 FlexLinker für Maus-IgG1, 20 μl FlexQuencher für Maus-IgG1, 100 μl FlexBuffer, Manuell, Protokollmagnet
Menge 10 x 0,5 Reaktionen
Inhalt und Lagerung 1 Jahr bei -20 °C oder 6 Monate bei +4 °C, Licht vermeiden
Anregung/Emission 755/780 nm
Labeling Target IgG1
Spezies Maus