Learn More
Cole-Parmer™ Flexelene™ 135C Schläuche
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
3.0 mm
4.8 mm
6.4 mm
9.6 mm
12.8 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- ADI- und DEHP-frei für höchste Reinheit in Ihrem Prozess.
- Flexelene 135C ist der ideale Schlauch für pharmazeutische, biotechnologische, biowissenschaftliche, Forschungs- und Allzweck-Laboranwendungen.
- Durchscheinend, ohne Plastifizierer, Latex oder Vinylacetat.
- Flexelene 135C ist auch frei von Inhaltsstoffen tierischen Ursprungs.
- Flexible Schläuche aus antiallergenen Materialien.
- Extrem wenige extrahierbare und herauslösbare Bestandteile.
- FDA-konform und erfüllt die Anforderungen von USP-Klasse VI.
- Flexelene 135C enthält nur Zusatzstoffe, die gemäß EP 3.1.3 und 3.1.6 zugelassen sind.
- Das Basisharz entspricht EC-Richtlinie 202/72/EC.
- Entwickelt für die Anforderungen der Bioverarbeitung und der pharmazeutischen Industrie.
- Sterilisierung: Autoklavieren, Ethylenoxid, E-Beam- oder Gammabestrahlung
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | 3A; NSF-51; DEHP-frei; phthalatfrei; USP; ADCF; Europäisches Arzneibuch; FDA; NSF-61 |
| Beschreibung | Flexelene 135 C wurde ohne Weichmacher, Latex oder Vinylacetat hergestellt und ist außerdem frei von tierischen Inhaltsstoffen. Dieser flexible Schlauch besteht aus nicht-allergenen Materialien und bietet extrem niedrige Extraktions- und Auslaugraten. |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 3.0 mm |
| Material | Flexelene |
| Außendurchmesser (metrisch) | 6.4 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 50 ft. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 15.2 m |
| Dicke (metrisch) | 1.6 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Flexelene 135C ist der ideale Schlauch für pharmazeutische, biotechnologische, biowissenschaftliche, Forschungs- und Allzweck-Laboranwendungen. |
| Mehr anzeigen |