Learn More
Cole-Parmer™ Flexelene™ flexible Polyethylen-Schläuche
Artikelnummer. p-7138775
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
16 mm
25.4 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11700469
Marke: Cole-Parmer™ 9615512
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eine Kombination der ausgezeichneten inerten Eigenschaften von Polyethylen-Schläuchen mit der Flexibilität eines weicheren Schlauches
  • Ideal für Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Instrumentierung, Trinkwasserbereitstellung und Wasseraufbereitung.
  • Frei von Plastifizierern, 78 A Durometer.
  • Verwendbar mit Schlauchtüllen.
  • Abriebfest, ausgezeichnete chemische Kompatibilität, wirtschaftlich.
  • Farbige Schläuche aus Flexelene sind auf Anfrage erhältlich.
  • Hergestellt mit in den internationalen NSF-Normen 51 und 61 aufgeführten Werkstoffen, die FDA-konform sind.
  • Sterilisierung: Ethylenoxid.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DEHP-frei; Europäisches Arzneibuch; 3A; ADCF; USP; NSF-51; NSF-61; FDA; Phthalat-frei
Beschreibung Weichmacher-frei, 78 A Durometer, kann mit Schlauchtüllen verwendet werden. Farbige Schläuche aus Flexelene™ sind auf Anfrage erhältlich.
Innendurchmesser (metrisch) 16 mm
Material Flexelene
Außendurchmesser (metrisch) 19.1 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 100 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 30.5 m
Dicke (metrisch) 3.175 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, Geräteausstattung, Reinwassertransfer, Wasseraufbereitung,
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) −83 °F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) −63 °C
Verpackungsmenge 100 ft./Pk.
Resistenzeigenschaften Abriebfest, ausgezeichnete chemische Kompatibilität, wirtschaftlich.
Sterilisationsmethode Ethylenoxid
Farbe Durchscheinend
Maximaler Druck 120 psi
Max. Operating Temperature (English) 170 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 76 °C