Learn More
Flexible Bürsten
Artikelnummer. 12331693 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
14,17 in.
Zur Verwendung mit (Geräte):
500 ml-Kolben
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12331693
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Weiche, einreihige Borsten passen problemlos in den Flaschenhals.
Weiche, einreihige Borsten passen problemlos in den Flaschenhals.
  • Der Kunststoffgriff biegt sich, damit die Borsten in den Behälter passen
  • Der Griff hat einen hängenden Ring
Spezifikation
Produkttyp Flexible Bürste
Bristle Type Weich
Griffmaterial Kunststoff
Handle Type Flexibel
Durchmesser (angloamerikanisch) Borste 1.4 Zoll
Durchmesser (metrisch) Borste 3,8 cm
Zur Verwendung mit (Geräte) 500 ml-Kolben
Enthält Hängender Ring
Länge (angloamerikanisch) 14,17 in.
Länge (angloamerikanisch) Borste 3.9 Zoll
Länge (metrisch) 36 cm
Länge (metrisch) Borste 10 cm
Anzahl Borstenleisten 1