Learn More
BRAND™ Flexibles Entladungsröhrchen mit Umwälzventil für Dispensette™ S, S Organic, S Trace Analysis
Artikelnummer. 15458043 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Für Nennkapazitäten von 2 ,5 ,10 ml
Für Nennkapazitäten von 25 ,50 ,100 ml
Außendurchmesser (metrisch) Hals:
3 mm
4.5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Außendurchmesser (metrisch) Hals Packungsgröße
15458043 Für Nennkapazitäten von 25 ,50 ,100 ml 4.5 mm 1 Stück
15448043 Für Nennkapazitäten von 2 ,5 ,10 ml 3 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15458043 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 708134
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    139.75 €
    102.29 € / 1 Stück
    Sparen 37.46 €
    26% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hergestellt aus gewickelten PTFE-Spiralzwirn mit etwa 800 mm Länge.
  • Mit Sicherheitsgriff
  • Nicht für HF geeignet
  • Individuelle Bereitstellung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material PTFE
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Nennkapazitäten von 25 ,50 ,100 ml
Menge 1/Pckg.
Außendurchmesser (metrisch) Hals 4.5 mm