Learn More
BRAND™ Flexibles Entladungsröhrchen mit Umwälzventil für Dispensette™ S, S Organic, S Trace Analysis
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Für Nennkapazitäten von 2 ,5 ,10 ml
Für Nennkapazitäten von 25 ,50 ,100 ml
Außendurchmesser (metrisch) Hals:
3 mm
4.5 mm
Unit Size:
1 Stück
Description
- Mit Sicherheitsgriff
- Nicht für HF geeignet
- Individuelle Bereitstellung
Specifications
Specifications
| Material | PTFE |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für Nennkapazitäten von 2 ,5 ,10 ml |
| Menge | 1/Pckg. |
| Außendurchmesser (metrisch) Hals | 3 mm |