Learn More
Zeiss™ Flexibler Lichtleiter 200
Artikelnummer. 10558442
Click to view available options
Länge (metrisch):
600 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10558442
Marke: Zeiss™ 4170859001000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für den Einsatz mit Zeiss Mikroskopen entwickelt
  • Flexible Lichtführung für Zeiss Mikroskope
  • Erhältliche Größe: 4.5 x 1000 mm und Größe: 4.5 x 600 mm Größen
Spezifikation
Typ Lichtführung
Durchmesser (metrisch) 4,5 mm
Länge (metrisch) 600 mm