Learn More
JULABO™ Flexible Metallschläuche
Click to view available options
Anschlusstyp:
2 Anschlüsse M24 x 1,5 Buchse
2 Anschlüsse M30 x 1,5 Buchse
2 Anschlüsse M38 x 1,5 Buchse
Größe:
1 m
1,5 m
2 m
3 m
5 m
Packungsgröße:
1 Stück
1.50 Stück
2 Stück
3 Stück
5 Stück
Beschreibung
- Flexibel
- Dreifach isoliert
- Temperaturbereich: -100 bis + 350 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Metallschläuche |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | JULABO™ PRESTO™ A45, PRESTO™ A45t, PRESTO™ W50, PRESTO™ W50t, PRESTO™ W55, PRESTO™ A85, PRESTO™ A85t |
| Temperaturbereich | −100 bis +350 °C |
| Material | Metall |
| Größe | 1,5 m |
| Anschlusstyp | 2 Anschlüsse M30 x 1,5 Buchse |