Beschreibung
- Flexibel in Kammer oder Ladung positioniert
- Für lokale Temperaturmessung (bis zu 1 zusätzlicher Sensor möglich)
- Die gemessene Temperatur wird auf dem Display angezeigt, im integrierten Datenspeicher aufgezeichnet und kann über die AtmoCONTROL Software dokumentiert werden
- Für Memmert Öfen
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | UF110 Ofen |
| Typ | Temperatursensor |