Learn More
Memmert™ Flexibler Pt100-Temperatursensor für UN55
Artikelnummer. 17500306 Alle ansehen Memmert Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
UN55 Ofen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
17500306 UN55 Ofen 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 17500306
Marke: Memmert™ UN55H8
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Flexibler Temperatursensor zur Positionierung in der Kammer oder Ladung.
  • Flexibel in Kammer oder Ladung positioniert
  • Für lokale Temperaturmessung (bis zu 1 zusätzlicher Sensor möglich)
  • Die gemessene Temperatur wird auf dem Display angezeigt, im integrierten Datenspeicher aufgezeichnet und kann über die AtmoCONTROL Software dokumentiert werden
  • Für Memmert Öfen
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) UN55 Ofen
Typ Temperatursensor