Learn More
Sartorius Flexibler Probenhalter für Sartorius Cubis™ Waagen
Artikelnummer. 11777624 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Cubis, Q-grip
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
11777624 Cubis, Q-grip
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11777624 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. YFH01MS
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Zur Verwendung mit Cubis Bilanzen. Q-Grip ist ein flexibler und anpassungsfähiger Universalhalter für Flaschen, Reagenzgläser, Reaktionsgefäße oder Filter (bis zu 120 mm) für alle Cubis Halbmikrowaagen und Analysenwaagen.
Inhalt:
  • Platte
  • Filtergestelle (2)
  • Trocknungsgestelle für Laborkolben (2)
  • Ablage-Gestell
  • Klemmschraube und Mutter
Ersetzt die ursprüngliche Wägeschale und ist nur für CUBIS-Waagen mit 0.1 und 0.01 mg Ablesbarkeit vorgesehen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Behälter und Filter der Cubis Semimikrowaage
Typ Wiegekolbenhalter