Learn More
De Buyer™ Flexibler Spatel
Artikelnummer. 11932625
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
240 mm
340 mm
420 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
11932625 240 mm 1 Stück
11942625 340 mm 1 Stück
11952625 420 mm 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 11932625
Marke: De Buyer™ 4891.24N
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die De Buyer™ Flexiblen Spatel eignen sich zum Aufnehmen, Verteilen und Abschaben verschiedener Inhaltsstoffe. Die Spatel halten Temperaturen bis 100 ° C stand.
  • Thermoplastifiziert
  • Bis zu 100 Grad maximal
  • Kunststoffgriff
Spezifikation
Menge Je 1
Produkttyp Flexibler Spatel
Max. Temperatur (metrisch) 100 °C
Material Gummi
Länge (metrisch) 240 mm