Learn More
De Buyer™ Flexibler Spatel
Beschreibung
- Thermoplastifiziert
- Bis zu 100 Grad maximal
- Kunststoffgriff
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Produkttyp | Flexibler Spatel |
| Max. Temperatur (metrisch) | 100 °C |
| Material | Gummi |
| Länge (metrisch) | 240 mm |