Learn More
BOLA Flexible Tubing EX
Artikelnummer. p-200109972
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
4 mm
10 mm
12 mm
Gesamtlänge (metrisch):
0,5 m
1 m
2,5 m
Packungsgröße:
1 Meter
1 Stück
Artikelnummer. 15376998
Marke: BOLA S182424
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Flexible Tubing EX Conductive PFA, very flexible, with cylindrical tubing ends for a better connection.
  • Conductive corrugated tubing with nominal width 10 and with circular corrugations around the longitudinal axis.
  • Cylindrical tubing ends with a length of 40 mm can for example be connected directly to fittings, stopcocks or hose connectors.
  • Together with BOLA Laboratory Screw Joints EX, the connection is conductive, absolutely tight and suitable for vacuum.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA
Autoklavierbar Autoclavable
Innendurchmesser (metrisch) 4 mm
Außendurchmesser (metrisch) 6 mm
Gesamtlänge (metrisch) 0,5 m
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -200 °C
Sterilität Non-sterile
Farbe Transparent
Flexibility Rigid