Learn More
BOLA Flexible Tubing EX
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
4 mm
10 mm
12 mm
Gesamtlänge (metrisch):
0,5 m
1 m
2,5 m
Packungsgröße:
1 Meter
1 Stück
Beschreibung
- Conductive corrugated tubing with nominal width 10 and with circular corrugations around the longitudinal axis.
- Cylindrical tubing ends with a length of 40 mm can for example be connected directly to fittings, stopcocks or hose connectors.
- Together with BOLA Laboratory Screw Joints EX, the connection is conductive, absolutely tight and suitable for vacuum.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA |
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Innendurchmesser (metrisch) | 4 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 6 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 0,5 m |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -200 °C |
| Sterilität | Non-sterile |
| Farbe | Transparent |
| Flexibility | Rigid |