Learn More
Saint-Gobain Flexible Schläuche
Beschreibung
Produktmerkmale und Vorteile
- Schwarz zum Schutz lichtempfindlicher Flüssigkeiten
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Chemikalien
- Ozonbeständig
- Hohe Temperaturbeständigkeit für hervorragende Feuerbeständigkeit
- Geringer Kompressionswiderstand zur Minimierung bleibender Verformung
Typische Anwendungen
- Säure- und Laugetransfer
- Korrosive diffundierbare Gase
- Dispensieren von Düngemitteln und Pestiziden
- Elektrische Isolierleitungen
- Dispensieren von Tinte und Klebstoffen
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) | 4.8 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 8 mm |
| Dicke (metrisch) | 1.6 mm |
| Verpackungsmenge | Je |
| Farbe | Schwarz |
| Flexibility | Flexibel |
| Maximaler Druck | 3,1 bar |