Learn More
Saint-Gobain Flexible Schläuche
Artikelnummer. p-8014011
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
1.6 mm
4.8 mm
6.4 mm
Außendurchmesser (metrisch):
3.2 mm
8 mm
9.6 mm
Dicke (metrisch):
0.8 mm
1.6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
15 Meter
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Dicke (metrisch) unitSize
10616385 1.6 mm 3.2 mm 0.8 mm 15 Meter
12386819 6.4 mm 9.6 mm 1.6 mm 1 Stück
10461915 4.8 mm 8 mm 1.6 mm 15 Meter
3 options
Artikelnummer. 10616385
Marke: Saint-Gobain AAE00002
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die Saint Gobain Performance Plastics™ Versilon™ R-3400 UV-beständigen Säuretransferschläuche sind ideal für praktisch alle dauerhaften oder vorübergehenden Anwendungen mit Chemikalientransfer. Sie bieten sowohl Geschmeidigkeit und Flexibilität als auch Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Chemikalien.
Produktmerkmale und Vorteile
  • Schwarz zum Schutz lichtempfindlicher Flüssigkeiten
  • Kompatibel mit einer Vielzahl von Chemikalien
  • Ozonbeständig
  • Hohe Temperaturbeständigkeit für hervorragende Feuerbeständigkeit
  • Geringer Kompressionswiderstand zur Minimierung bleibender Verformung
Typische Anwendungen
  • Säure- und Laugetransfer
  • Korrosive diffundierbare Gase
  • Dispensieren von Düngemitteln und Pestiziden
  • Elektrische Isolierleitungen
  • Dispensieren von Tinte und Klebstoffen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Innendurchmesser (metrisch) 1.6 mm
Außendurchmesser (metrisch) 3.2 mm
Dicke (metrisch) 0.8 mm
Verpackungsmenge Je
Farbe Schwarz
Flexibility Flexibel
Maximaler Druck 4,14 bar
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.