Learn More
Ansell Flexitril™ L27 Nitrile-Coated Chemical/Liquid Protection Gloves
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Packungsgröße:
12 Paare
Beschreibung
- Die Handschuhe verbinden Flexibilität, Fingerfertigkeit und mechanische Beständigkeit.
- Die Beschichtung ist beständig gegen Chemikalien, Öle, Fette, Benzin, Benzin, Alkohol, Alkali und Salze.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH-konform |
| Farbe | Grün |
| Material | Nitril |
| Größe | 7 |
| Norm EN 388 | 3121B |
| Art der Handschuhstulpe | Stulpe |
| Auskleidungsmaterial | Interlock-Baumwolle |
| Auskleidung | Gefüttert |
| Beständig gegen | Chemikalien, Öl, Schmierfett, Benzin, Benzin, Alkohole, Alkalis und Salze |
| Serie | L27 |
| Mehr anzeigen |