Learn More
Ansell Flexitril™ L27 Nitrile-Coated Chemical/Liquid Protection Gloves
Artikelnummer. 16855340 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. 16855340
Marke: Ansell C578080
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CHEMIKALIENSCHUTZHANDSCHUHE AUS PVC MIT GUTEM MECHANIKSCHUTZ
  • Die Handschuhe verbinden Flexibilität, Fingerfertigkeit und mechanische Beständigkeit.
  • Die Beschichtung ist beständig gegen Chemikalien, Öle, Fette, Benzin, Benzin, Alkohol, Alkali und Salze.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, REACH-konform
Farbe Grün
Material Nitril
Größe 8
Norm EN 388 3121B
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Auskleidungsmaterial Interlock-Baumwolle
Auskleidung Gefüttert
Beständig gegen Chemikalien, Öl, Schmierfett, Benzin, Benzin, Alkohole, Alkalis und Salze
Serie L27
Länge (metrisch) 270 mm