Learn More
Molecular Devices FlexStation™ 3 Mikroplatten-Leser ohne Pipettorkopf
Alle ansehen Molecular Devices ProdukteBeschreibung
- Entwickelt für Multimode-Detektions-Workflows in mikroplattenbasierten Assays
- Unterstützt biochemische und zellbasierte Assay-Anwendungen
- Ermöglicht eine flexible Assay-Einrichtung mit konfigurierbaren Detektionsparametern
- Unterstützt mikroplattenbasierte Arbeitsabläufe in mehreren Life-Science-Anwendungen
- Konzipiert für die Integration mit automatisierter Flüssigkeitshandhabung unter Verwendung eines optionalen Pipettorkopfs
- Integriert mit SoftMax Pro Software für Datenerfassung und -analyse
- Unterstützt skalierbare Assay-Workflows für Forschungsumgebungen
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Detektortyp | Photomultiplier (PMT) |
| Schnittstelle | PC-Steuerung, interne Software |
| Lichtquelle | Xenon-Blitzlampe |
| Messtechnik | Fluoreszenzintensität (oben und unten), Lumineszenz (Oben), Absorption (Oben) |
| Plattentyp | 96- oder 384-Well-Platte |
| Reading Options | Endpunkt, Kinetik, Spectra |
| Schütteln | Linear |
| Wellenlängenauswahl | Monochromator |