Learn More
FLI1 Antibody (FLI1/3183), PerCP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP3-08652PCP
Artikelnummer. 18624209
  • 702.00 € / 0.10 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
FLI1 Monoclonal antibody specifically detects FLI1 in Human samples. It is validated for ELISA, Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
FLI1
Monoclonal
PerCP
EWSR2, Friend leukemia integration 1 transcription factor, Friend leukemia virus integration 1, Proto-oncogene Fli-1, SIC-1, Transcription factor ERGB
Recombinant fragment (aa 107-261) of human FLI1 protein with hexa-histidine tag (Uniprot: Q01543 )
0.1 mL
Cancer, Tumor Suppressors
2313
Store at 4°C in the dark.
IgG1 κ
ELISA, Protein Array
FLI1/3183
PBS
Mouse
Protein A purified