Learn More
FLI1 Antibody (FLI1/3183), PerCP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-08652PCP
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
FLI1 Monoclonal antibody specifically detects FLI1 in Human samples. It is validated for ELISA, Protein Array
Spezifikation
| FLI1 | |
| Monoclonal | |
| PerCP | |
| EWSR2, Friend leukemia integration 1 transcription factor, Friend leukemia virus integration 1, Proto-oncogene Fli-1, SIC-1, Transcription factor ERGB | |
| Recombinant fragment (aa 107-261) of human FLI1 protein with hexa-histidine tag (Uniprot: Q01543 ) | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Tumor Suppressors | |
| 2313 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| ELISA, Protein Array | |
| FLI1/3183 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido