Learn More
Invitrogen™ FLII Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (HL2965)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30276165
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30276165 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30276165 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. MA556710
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
FLII Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF
Mahogunin (MGRN1) is a C3HC4 RING-containing protein with E3 ubiquitin ligase activity in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen FLII
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon HL2965
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with no preservative
Gen FLII
Gen-Zugriffsnummer Q13045
Gen-Alias 3632430F08Rik; FLI; Fli1; flightless I actin binding protein; flightless I homolog; flightless I homolog (Drosophila); Flii; FLII actin remodeling protein; FLII, actin remodeling protein; Fliih; FLIL; Protein flightless-1 homolog
Gensymbole FLII
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombiannt fragment of human Flightless I.
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2314
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG