Learn More
Key Instruments™ Durchflussmesser Flo Rite™ FR2000 aus transparentem Acryl mit Standardeinlassventil
Click to view available options
Luftstromrate:
1 bis 10 LPM
10 bis 100 LPM
2 bis 25 LPM
4 bis 50 LPM
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Durchflussmesser |
| Genauigkeit | ± 5 % |
| Luftstromrate | 1 bis 10 LPM |
| Float Material | Edelstahl |
| Nenndruck | 100 psig |
| Anschlüsse | 1/8 Zoll NPT (F) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geräte zur Luftprobenahme, Aquakulturen, Entsalzungsgeräte, Gasanalysegeräte, medizinische Systeme, Bildbearbeitungsgeräte, Systeme der Wasseraufbereitung und -verteilung |
| Höhe (metrisch) | 101.6 mm |
| Material der Innenteile | Acryl |
| Modell | FR2000 |
| Mehr anzeigen |