Learn More
Key Instruments™ Durchflussmesser Flo Rite™ FR4000 aus transparentem Acryl mit Standardeinlassventil
Artikelnummer. 11978034
Ansicht ändern
Click to view available options
Luftstromrate:
0.4 bis 5 l/min
10 bis 100 LPM
2 bis 20 LPM
3 bis 30 LPM
4 bis 50 LPM
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Luftstromrate Packungsgröße
11978034 2 bis 20 LPM 1 Stück
11948034 0.4 bis 5 l/min 1 Stück
11988034 3 bis 30 LPM 1 Stück
11998034 4 bis 50 LPM 1 Stück
11908044 10 bis 100 LPM 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 11978034 Lieferant Key Instruments™ Lieferanten-Nr. FR4A42BVBN
Menge Preis
1 140.31 € / 1 Stück
10 133.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Spezifikation
Typ Durchflussmesser
Genauigkeit ±3 %
Luftstromrate 2 bis 20 LPM
Float Material Edelstahl
Nenndruck 100 psig
Anschlüsse 1/8 Zoll NPT (F)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geräte zur Luftprobenahme, Aquakulturen, Entsalzungsgeräte, Gasanalysegeräte, medizinische Systeme, Bildbearbeitungsgeräte, Systeme der Wasseraufbereitung und -verteilung
Höhe (metrisch) 165 mm
Material der Innenteile Acryl
Modell FR4000
Wiederholgenauigkeit ± 0.5 %
Breite (metrisch) 34.7 mm
Umfang Endwert
Material der Dichtung Buna-N
Temperatur (metrisch) 65 °C
Ventil Standard-Einlassventil