Learn More
Fisherbrand™ Schwebender Fläschchenrahmen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30305879 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Schwarz
Packungsgröße:
5 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
30305879 Schwarz 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30305879
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.50 €
    14.69 € / 5 Stück
    Sparen 4.81 €
    24% Rabatt
Verfügbar ab: 24-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hält die Fläschchen sicher in einem Wasserbad oder einer anderen Flüssigkeitsumgebung.
Dieses schwimmende Gestell besteht aus hochdichtem Schaum und ist schwimmend, dauerhaft und chemieresistent. Es stellt sicher, dass Ihre Proben während der Inkubation oder anderen flüssigkeitsbasierten Experimenten stabil und organisiert bleiben
  • Abnehmender Tragegriff für leichtes Anheben
  • Geeignet für alle Fläschchen mit 20 mm Durchmesser und AT-Fläschchen mit bis zu 50 ml Inhalt
  • Aus hochdichtem, wasserabweisendem Polyethylen
  • Temperaturbereich 0° C bis 70° C
  • Farbe: Schwarz
  • Anzahl der Wannen: 6
  • Näpfchendurchmesser: 20 mm
  • Grifflänge (cm): 6,4
  • Messungen: 5 x 3,4 x 0,5 Zoll. (12,6 x 8,6 x 1,3 cm)
  • Packung mit 5 Stück
Spezifikation
Farbe Schwarz
Typ Gestell
Aufnahmevermögen 6 Fläschchen
Material HDPE
Form Rechteck
Abmessungen (L x B x H) 5 × 3,4 x 0,5 Zoll. (12,6 × 8,6 x 1,3 cm)
Durchmesser (metrisch) Well 20 mm