Learn More
Flometoquin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Flometoquin |
| CAS | 875775-74-9 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C22 H20 F3 N O5 |
| Menge | 5 mg |
| Synonym | 2-Ethyl-3,7-dimethyl-6-[4-(trifluoromethoxy)phenoxy]-4-quinolinyl methyl carbonate, Flometoquin |
| InChI-Formel | InChI=1S/C22H20F3NO5/c1-5-17-13(3)20(30-21(27)28-4)16-11-19(12(2)10-18(16)26-17)29-14-6-8-15(9-7-14)31-22(23,24)25/h6-11H,5H2,1-4H3 |
| SMILES | CCc1nc2cc(C)c(Oc3ccc(OC(F)(F)F)cc3)cc2c(OC(=O)OC)c1C |
| IUPAC-Name | [2-Ethyl-3,7-dimethyl-6-[4-(trifluormethoxy)phenoxy]chinolin-4-yl]methylcarbonat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 435.39 |
| Mehr anzeigen |