Learn More
Flomoxef Sodium, TRC
Artikelnummer. 30402635
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30402635 500 mg -
30402259 1 g 1 Gramm
30392239 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30402635 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF403000500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 92823-03-5
Summenformel C15H17F2N6NaO7S2
Molekulargewicht (g/mol) 518.45
Synonym Flomoxef sodium salt, (6R-cis)-7-[[[(Difluoromethyl)thio]acetyl]amino]-3-[[[1-(2-hydroxyethyl)-1H-tetrazol-5-yl]thio]methyl]-7-methoxy-8-oxo-5-oxa-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid sodium salt
SMILES [Na+].CO[C@]1(NC(=O)CSC(F)F)[C@H]2OCC(=C(N2C1=O)C(=O)[O-])CSc3nnnn3CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Flomoxef Sodium
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H18F2N6O7S2.Na/c1-29-15(18-8(25)6-31-13(16)17)11(28)23-9(10(26)27)7(4-30-12(15)23)5-32-14-19-20-21-22(14)2-3-24;/h12-13,24H,2-6H2,1H3,(H,18,25)(H,26,27);/q;+1/p-1/t12-,15+;/m1./s1
Formelmasse 518.0466