Learn More
Flonicamid (freie Säure) 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30325545
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30325545 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30325545 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA13662120AL100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethyl)-3-Pyridinecarboxylic Acid
CAS 158063-66-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 4-(Trifluoromethyl)-3-Pyridinecarboxylic Acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C7 H4 F3 N O2
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Flonicamid free acid, 4-(Trifluoromethyl)-3-pyridinecarboxylic acid
InChI-Formel InChI=1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)5-1-2-11-3-4(5)6(12)13/h1-3H,(H,12,13)
SMILES OC(=O)c1cnccc1C(F)(F)F
IUPAC-Name 4-(Trifluormethyl)Pyridin-3-Carbonsäure
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 191.11
Menge 1 mL
Formelmasse 191,0194 g/mol