Learn More
Scotch-Brite™ Floor Pads, Red
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Durchmesser (metrisch):
203 mm
254 mm
280 mm
305 mm
330 mm
355 mm
380 mm
406 mm
432 mm
460 mm
480 mm
505 mm
530 mm
584 mm
missing translation for 'unitSize'
10 Stück
5 Stück
Description
- Für die tägliche Reinigung und leichtes Schrubben
- Entfernt leichten Schmutz, Abriebspuren und schwarze Absatzspuren
- Reinigt in feuchtem und schwabbelt in trockenem Zustand
- Anpassungsfähige Fasern bieten maximalen Kontakt zwischen Pad und Boden
- Das umkehrbare, waschbare Pad widersteht Verklebung und Beladung
- Gleichbleibende, bewährte Leistung mit langer Lebensdauer der Bodenpads
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Bodenpad |
| Farbe | Rot |
| Durchmesser (metrisch) | 584 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Tägliche Reinigung, leichtes Schrubben |