Learn More
Scotch-Brite™ Floor Pads, Red
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
203 mm
254 mm
280 mm
305 mm
330 mm
355 mm
380 mm
406 mm
432 mm
460 mm
480 mm
505 mm
530 mm
584 mm
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
Description
- Für die tägliche Reinigung und leichtes Schrubben
- Entfernt leichten Schmutz, Abriebspuren und schwarze Absatzspuren
- Reinigt in feuchtem und schwabbelt in trockenem Zustand
- Anpassungsfähige Fasern bieten maximalen Kontakt zwischen Pad und Boden
- Das umkehrbare, waschbare Pad widersteht Verklebung und Beladung
- Gleichbleibende, bewährte Leistung mit langer Lebensdauer der Bodenpads
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Bodenpad |
| Farbe | Rot |
| Durchmesser (metrisch) | 355 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Tägliche Reinigung, leichtes Schrubben |