Learn More
Scotch-Brite™ Bodenpads, Rot
Code produit 17198840
Modifier l'affichage
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
203 mm
254 mm
280 mm
305 mm
330 mm
355 mm
380 mm
406 mm
432 mm
460 mm
480 mm
505 mm
530 mm
584 mm
Conditionnement:
10 Stück
5 Stück
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Durchmesser (metrisch) Conditionnement
17198840 406 mm 5 Stück
17168850 203 mm 10 Stück
17138840 254 mm 5 Stück
17128850 480 mm 5 Stück
17138850 505 mm 5 Stück
17148850 530 mm 5 Stück
17158850 584 mm 5 Stück
17148840 280 mm 5 Stück
17158840 305 mm 5 Stück
17168840 330 mm 5 Stück
17178840 355 mm 5 Stück
17188840 380 mm 5 Stück
17108850 432 mm 5 Stück
17118850 460 mm 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17198840 Lieferant Scotch-Brite™ Lieferanten-Nr. 7100182728
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.00 €
    58.17 € / 5 Stück
    Sparen 50.83 €
    46% Rabatt
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entwickelt für die tägliche Reinigung und leichtes Schrubben zur Entfernung von leichtem Schmutz, Abriebspuren und schwarzen Absatzspuren. Diese Pads reinigen im feuchten und schwabbeln im trockenen Zustand. Durch die offene Netzkonstruktion widersteht di
  • Für die tägliche Reinigung und leichtes Schrubben
  • Entfernt leichten Schmutz, Abriebspuren und schwarze Absatzspuren
  • Reinigt in feuchtem und schwabbelt in trockenem Zustand
  • Anpassungsfähige Fasern bieten maximalen Kontakt zwischen Pad und Boden
  • Das umkehrbare, waschbare Pad widersteht Verklebung und Beladung
  • Gleichbleibende, bewährte Leistung mit langer Lebensdauer der Bodenpads
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Bodenpad
Farbe Rot
Durchmesser (metrisch) 406 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Tägliche Reinigung, leichtes Schrubben