Learn More
Tork Bodenständer-Spender W1
Artikelnummer. 12827880 Alle ansehen Tork Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Durchscheinendes Blau
Rot, Rauch
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
12827880 Durchscheinendes Blau 1 Stück
30243717 Rot, Rauch 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12827880 Lieferant Tork Lieferanten-Nr. 652000
Unterstützen Sie ein sichereres, effizienteres Labor
Verwenden Sie den Aktionscode 28026
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Tork Der Bodenständerspender im Performance-Design wurde für Sicherheit und Stabilität mit zuverlässigen Abreiß- und einfachen Befüllfunktionen entwickelt.
  • Ideal für einen abwechslungsreichen Arbeitsablauf – Sie können unseren mobilen Spender genau dort platzieren, wo Sie ihn benötigen.
  • Reduzieren Sie den Wartungsaufwand mit unserem Hochleistungsständer, der für einfaches Befüllen und Nachfüllen konzipiert ist.
  • Sparen Sie wertvolle Zeit, indem Sie dem Ständer einen passenden Müllbeutelhalter hinzufügen.
  • Kompatibel mit einer Vielzahl von Tork Wischtücher und Reinigungstücher, damit Sie das richtige Produkt für Ihren Arbeitsbereich auswählen können.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Bodenständer-Wischerspender
Farbe Durchscheinendes Blau
Alternate Part Number 7322540430561
Länge (metrisch) 64.6 cm
Breite (metrisch) 53 cm
Höhe (metrisch) 100.6 cm
Aufnahmevermögen Wischtücher
Material Metall, Kunststoff
Mounting Freistehend
No. of Compartments 1
Product Style Frontlader mit Öffnung
Modell Leistung