Learn More
Tork Bodenständer-Spender W1
Artikelnummer. 30243717 Alle ansehen Tork Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Durchscheinendes Blau
Rot, Rauch
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
30243717 Rot, Rauch 1 Stück
12827880 Durchscheinendes Blau 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30243717 Lieferant Tork Lieferanten-Nr. 652008
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Tork Der Bodenständerspender im Performance-Design wurde für Sicherheit und Stabilität mit zuverlässigen Abreiß- und einfachen Befüllfunktionen entwickelt.
  • Ideal für einen abwechslungsreichen Arbeitsablauf – Sie können unseren mobilen Spender genau dort platzieren, wo Sie ihn benötigen.
  • Reduzieren Sie den Wartungsaufwand mit unserem Hochleistungsständer, der für einfaches Befüllen und Nachfüllen konzipiert ist.
  • Sparen Sie wertvolle Zeit, indem Sie dem Ständer einen passenden Müllbeutelhalter hinzufügen.
  • Kompatibel mit einer Vielzahl von Tork Wischtücher und Reinigungstücher, damit Sie das richtige Produkt für Ihren Arbeitsbereich auswählen können.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Produkttyp Bodenständer-Wischerspender
Farbe Rot, Rauch
Alternate Part Number 7322540430578
Länge (metrisch) 64.6 cm
Breite (metrisch) 53 cm
Höhe (metrisch) 100.6 cm
Aufnahmevermögen Wischtücher
Material Metall, Kunststoff
Mounting Freistehend
No. of Compartments 1
Product Style Frontlader mit Öffnung
Modell Leistung
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.