Learn More
Cole-Parmer™ Kunststoff-beschichteter Rundkolben für Stuart™ Rotationsverdampfer
Beschreibung
- Für die Verwendung mit Stuart™ Rotationsverdampfern
- Kunststoffbeschichtetes Glas
- 29/32-Buchse
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Verdampfungskolben |
| Kapazität (metrisch) | 2 l |
| Material | Kunststoffbeschichtetes Glas |
| Standard-Konusverbindung | 29/32 |
| Bodenform | Flach |