Learn More
Cole-Parmer™ Kunststoff-beschichteter Rundkolben für Stuart™ Rotationsverdampfer
Artikelnummer. p-7083412
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
2 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12417742
Marke: Cole-Parmer™ 1009659
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Kunststoffbeschichtung mindert die Bruchgefahr. Für den Einsatz mit Stuart™ Rotationsverdampfern.
  • Für die Verwendung mit Stuart™ Rotationsverdampfern
  • Kunststoffbeschichtetes Glas
  • 29/32-Buchse
Spezifikation
Beschreibung Verdampfungskolben
Kapazität (metrisch) 2 l
Material Kunststoffbeschichtetes Glas
Standard-Konusverbindung 29/32
Bodenform Flach