missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Florisil™, 100 – 200 Mesh, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7026076
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11484927 250 g 250 Gramm
11474927 1000 g 1000 Gramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11484927

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21870.30

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 1343-88-0 | MgO3Si | 100.39 g/mol

Florisil is employed for polyether adsorbent, which has applications of adsorption and decoloring, adsorbent in gas chromatography, in vitamin analysis, antibiotic processing, anti caking agent, used in cosmetics as talcum & baby powder, general modified plastics, mid-range insulation materials, EVA shoes material.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Florisil wird für Polyether-Adsorbentien verwendet, die Anwendungen der Adsorption und Entfärbung, Adsorbentien in der Gaschromatographie, in der Vitaminanalyse, in der Antibiotika-Verarbeitung, Antibackmittel, in der Kosmetik als Talkum & Babypuder, allgemeine modifizierte Kunststoffe, Dämmstoffe im mittleren Preissegment, EVA-Schuhmaterial haben.

Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.

Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln, Fluorwasserstoff.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1343-88-0
Summenformel MgO3Si
Molekulargewicht (g/mol) 100.39
MDL-Nummer MFCD00078249
InChI-Schlüssel ZADYMNAVLSWLEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Magnesium silicate

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Florisil™
Menge 250 g
Netzgröße 100 to 200 mesh
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.