Learn More
Thermo Scientific Chemicals Florisil™, 100 – 200 Mesh
Artikelnummer. 10318903 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
5 kg
Packungsgröße:
250 Gramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10318903
Marke: Thermo Scientific Chemicals 205440050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Partikelgröße 100/120 Mesh
Verpackung Kunststoff-Fass
Menge 5 kg
Material Florisil