Learn More
Florisil™, 60 bis 100 Mesh, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15578784 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15578784 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15578784 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. M36807
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-08-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Selektives Adsorbens für die Gaschromatographie
Chemische Identifikatoren
CAS 1343-88-0
Summenformel MgO3Si
Molekulargewicht (g/mol) 100.39
InChI-Schlüssel ZADYMNAVLSWLEQ-UHFFFAOYSA-N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Florisil™
Menge 500 g
Netzgröße 60 bis 100 Mesh
Verpackung Poly-Flasche
Relative Dichte 1 l = 2.51 kg