Learn More
Florisil™, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Florisil™ |
| Menge | 250 g |
| Netzgröße | 100 bis 200 Mesh |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
| Formelmasse | 100.39 mol |