Learn More
Florisil™, 100 – 200 Mesh, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484927
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11484927 250 g 250 Gramm
11474927 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11484927 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21870.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1343-88-0 | MgO3Si | 100.39 g/mol
Florisil is employed for polyether adsorbent, which has applications of adsorption and decoloring, adsorbent in gas chromatography, in vitamin analysis, antibiotic processing, anti caking agent, used in cosmetics as talcum & baby powder, general modified plastics, mid-range insulation materials, EVA shoes material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Florisil wird für Polyether-Adsorbentien verwendet, die Anwendungen der Adsorption und Entfärbung, Adsorbentien in der Gaschromatographie, in der Vitaminanalyse, in der Antibiotika-Verarbeitung, Antibackmittel, in der Kosmetik als Talkum & Babypuder, allgemeine modifizierte Kunststoffe, Dämmstoffe im mittleren Preissegment, EVA-Schuhmaterial haben.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln, Fluorwasserstoff.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1343-88-0
Summenformel MgO3Si
Molekulargewicht (g/mol) 100.39
MDL-Nummer MFCD00078249
InChI-Schlüssel ZADYMNAVLSWLEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Magnesium silicate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Florisil™
Menge 250 g
Netzgröße 100 to 200 mesh
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.