Learn More
Macherey-Nagel™ Florosil™ Standard
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
Spezifikation
Spezifikation
| Partikelgröße | 0,15 bis 0,25 mm |
| Menge | 1 kg |
| Typ | Florosil-Standard |
| Material | Magnesium-Kieselerde |