Learn More
Thermo Scientific™ Durchflusszelle
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
- Zur Verwendung mit MKII Waagen zur Bestimmung der magnetischen Suszeptibilität
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Flow Cell |
| Beschreibung | Accessory for use with MKII Magnetic Susceptibility Balance |
| Menge | Je 1 |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.