Learn More
Hellma™ QUARTZ CUVETTE 178-710-10-40 Schichtd. 10mm, Zentrum 15mm
Artikelnummer. 11997982
Ansicht ändern
Click to view available options
Schichtdicke:
10 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Schichtdicke Packungsgröße
11997982 10 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11997982 Lieferant Hellma™ Lieferanten-Nr. 1787101040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    615.00 €
    541.00 € / 1 Stück
    Sparen 74.00 €
    12% Rabatt
Verfügbar ab: 04-12-2026