Learn More
TPP™ X50 TPP Deckel für PCV-Zellmessröhrchen
Artikelnummer. 11341724
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Kappe mit 13,5 mm Durchmesser
Packungsgröße:
150 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
11341724 Kappe mit 13,5 mm Durchmesser 150 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11341724 Lieferant TPP™ Lieferanten-Nr. 87008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.25 €
    15.30 € / 150 Stück
    Sparen 10.95 €
    41% Rabatt
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hergestellt mit Polyethylen zur Festigkeit. TPP-Durchflusszytometerkappen™ sichern PVC-gefüllte Zellvolumenröhren für die Zentrifugation
Hergestellt mit Polyethylen zur Festigkeit. TPP-Durchflusszytometerkappen™ sichern PVC-gefüllte Zellvolumenröhren für die Zentrifugation
  • Für TPP Durchflusszytometer
Spezifikation
Produkttyp Kappe mit 13,5 mm Durchmesser