Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Flow Cytometry Färbepuffer
Artikelnummer. p-7092204
Click to view available options
Menge:
200 mL
600 mL
Packungsgröße:
200 Milliliter
600 Milliliter
Enthält Natriumazid
Artikelnummer. 15346785
Marke: Invitrogen™ 00422226
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Enthält Natriumazid
Eine gepufferte Salzlösung, die fötales Kälberserum und Natriumazid (0,09 %) als Konservierungsmittel enthält. Entwickelt für die Verwendung in Immunfluoreszenz-Färbeprotokollen von Zellen in Suspension.
  • Ausgelegt auf die Verwendung in Immunfluoreszenz-Färbeprotokollen von Zellen in Suspension.
  • Besteht aus einer gepufferten Salzlösung, die fötales Kälberserum und Natriumazid (0,09 %) als Konservierungsmittel enthält.
  • Der Puffer kann für die Verdünnung der Antikörper und Zellen sowie alle Waschschritte verwendet werden, die für die Oberflächenfärbung und durchflusszytometrische Analyse notwendig sind
  • Enthält tierische Serumproteine zur Minimierung einer unspezifischen Bindung von Antikörpern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 600 mL
Produktlinie eBioscience
Produkttyp Färbepuffer