Learn More
Thermo Scientific™ Temperatur-, Durchfluss- und Druckregelungszubehör
Artikelnummer. 15510435 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Typ:
Druckminderer
Kit zur Durchflussregelung
Zur Verwendung mit (Geräte):
ThermoFlex™ 7500 – 24000 mit P3, P5-, T5- und T9-Pumpen
ThermoFlex™ 900 – 10000 mit P1-, P2- oder T1-Pumpen
ThermoFlex™ 3500 bis 5000 mit P3- oder P4-Pumpen
Größe:
1/2 Zoll NPT
1 Zoll NPT
1 in. NPT
3/4 in. NPT
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15510435
Marke: Thermo Scientific™ 342000000029
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Zur Verbesserung der Druck- und Durchflusseigenschaften Ihres Thermo Scientific™ Umlaufkühlers.
Passen Sie Durchfluss und Druckregelung des Umlaufkühlers an die Anforderungen Ihres Prozesses an. Thermo Scientific™ Durchfluss- und Druckregelungskits für Thermo Scientific Kühlgeräte sind in mehreren gängigen Größen erhältlich, sodass Sie im Handumdrehen einsatzbereit sind.
  • Extra für Thermo Scientific Umlaufkühler
  • Erhältlich in gängigen Größen, passend zu den Anschlüssen Ihres Umlaufkühlers und den Schnittstellen Ihres Prozesses
  • So finden Sie schnell die Teile, die zu Ihren Umlaufkühleranschlüssen passen
  • Abgestimmt auf den Einsatzbereich Ihres Umlaufkühlers
Weitere Fragen? Wenden Sie sich bitte an den technischen Support von Thermo Scientific, wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie den Durchfluss und den Druck Ihres Umlaufkühlers am besten optimieren können.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) ThermoFlex™ 7500 – 24000 mit P3, P5-, T5- und T9-Pumpen
Pumpentyp Kreiselpumpe, Turbinenpumpe
Typ Kit zur Durchflussregelung
Größe 1 in. NPT