Beschreibung
Der konische Schlauchanschluss lässt sich leicht in den Innendurchmesser (ID) von flexiblen Schläuchen einführen. Die Schläuche müssen vollständig in die Flüssigkeit eingetaucht sein, um ein Aufschwimmen zu verhindern und einen ununterbrochenen Flüssigkeitsfluss zu gewährleisten. Hergestellt aus chemisch inertem PTFE. Autoklavierbar —für einfache Sterilisation und Wiederverwendung
Spezifikation
Spezifikation
| Schlauchgröße | 3/16 in. to 1/4 in. |